Learn More
Corning™ ProCulture™ Anschlüsse
Artikelnummer. 10377812 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Doppelseitenhals
Dreifacher Seitenarm
Kombinationsseitenhals
Medienhandhabung mit doppeltem Seitenarm
Seitenarm
Beschreibung:
1 Röhrchen
2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt
2 Röhrchen; Röhrchenform:Gerade
3 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt
Durchmesser (metrisch) Schlauch:
18 mm
3,17 mm
6,35 mm
6,35/3,17 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
15 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben
1 l angewinkelter Sidearm-Spinner-Kolben
3 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben
500 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben
6 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben
8 l und 15 l abgewinkelter Sidearm-Spinner-Kolben
8 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben
Größere Dreh-Kolben mit senkrechten Seitenwänden
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10377812
Marke: Corning™ 4519173
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die zwei angewinkelten Seitenhälse lassen sich zum aseptischen Transfer von Medien in oder aus Spinnerkolben mit angewinkelten Seitenhälsen oder zum Durchperlen eines Mediums mit Gasen verwenden.
  • Die zwei angewinkelten Seitenhälse lassen sich zum aseptischen Transfer von Medien in oder aus Spinnerkolben mit angewinkelten Seitenhälsen oder zum Durchperlen eines Mediums mit Gasen verwenden.
  • Die Anschlüsse bestehen aus einem Einsatz aus PET mit einem O-Ring aus Fluorkohlenstoff und einer Dichtkappe aus Polypropylen.
  • Zwei bis zum Boden des Kolbens reichende Rohre aus Edelstahl 316 werden durch modifizierte thermoplastische Muttern aus Polyphenylenoxid mit integrierten Quetschhülsen gehalten.
  • Die Anshlüsse sind vollständig autoklavierbar.
Ersatzteile für Seitenhalsanschlüsse, siehe Kat.-Nr. 1395-32LTCs, 1395-45LTCs, 1395-LTR und 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt
Durchmesser (metrisch) Schlauch 6,35/3,17 mm
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Perlen des Zellkulturmediums mit Gasen, um die Zellproduktion zu verbessern
Zur Verwendung mit (Geräte) 1 l angewinkelter Sidearm-Spinner-Kolben
Enthält Einsatz, O-Ring, Dichtungskappe
Anzahl pro Karton Je
Produkttyp Doppelseitenhals