Learn More
- Home
- Products
- Kolben
- Kolbenzubehör
- Corning™ ProCulture™ Anschlüsse
Corning™ ProCulture™ Anschlüsse
Artikelnummer. 10482802 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Doppelseitenhals
Dreifacher Seitenarm
Kombinationsseitenhals
Medienhandhabung mit doppeltem Seitenarm
Seitenarm
Beschreibung:
1 Röhrchen
2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt
2 Röhrchen; Röhrchenform:Gerade
3 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt
Durchmesser (metrisch) Schlauch:
18 mm
3,17 mm
6,35 mm
6,35/3,17 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
15 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben
1 l angewinkelter Sidearm-Spinner-Kolben
3 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben
500 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben
6 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben
8 l und 15 l abgewinkelter Sidearm-Spinner-Kolben
8 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben
Größere Dreh-Kolben mit senkrechten Seitenwänden
Packungsgröße:
1 Stück
| Artikelnummer. | Produkttyp | Beschreibung | Durchmesser (metrisch) Schlauch | Zur Verwendung mit (Geräte) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10482802 | Dreifacher Seitenarm | 3 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt | 3,17 mm | 8 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben | 1 Stück |
| 10676273 | Doppelseitenhals | 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt | 3,17 mm | 1 l angewinkelter Sidearm-Spinner-Kolben | 1 Stück |
| 10184112 | Doppelseitenhals | 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt | 6,35/3,17 mm | 500 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben | 1 Stück |
| 10032212 | Kombinationsseitenhals | 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt | 6,35 mm | 3 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben | 1 Stück |
| 10377142 | Doppelseitenhals | 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt | 3,17 mm | 3 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben | 1 Stück |
| 10072102 | Doppelseitenhals | 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt | 6,35/3,17 mm | 8 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben | 1 Stück |
| 10718764 | Doppelseitenhals | 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt | 3,17 mm | 6 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben | 1 Stück |
| 10032142 | Doppelseitenhals | 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt | 3,17 mm | 8 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben | 1 Stück |
| 10511853 | Doppelseitenhals | 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt | 6,35 mm | 1 l angewinkelter Sidearm-Spinner-Kolben | 1 Stück |
| 10052152 | Doppelseitenhals | 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt | 6,35 mm | 3 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben | 1 Stück |
| 10307292 | Doppelseitenhals | 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt | 6,35 mm | 8 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben | 1 Stück |
| 10521853 | Doppelseitenhals | 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt | 6,35 mm | 6 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben | 1 Stück |
| 10377382 | Seitenarm | 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt | 3,17 mm | 1 l angewinkelter Sidearm-Spinner-Kolben | 1 Stück |
| 10799524 | Seitenarm | 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt | 3,17 mm | 6 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben | 1 Stück |
| 10511683 | Seitenarm | 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt | 3,17 mm | 8 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben | 1 Stück |
| 10767424 | Dreifacher Seitenarm | 3 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt | 3,17 mm | 6 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben | 1 Stück |
| 10072162 | Kombinationsseitenhals | 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt | 3,17 mm | 3 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben | 1 Stück |
| 10757424 | Dreifacher Seitenarm | 3 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt | 3,17 mm | 3 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben | 1 Stück |
| 10770295 | Seitenarm | 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt | 6,35 mm | 8 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben | 1 Stück |
| 10133732 | Kombinationsseitenhals | 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt | 6,35 mm | 1 l angewinkelter Sidearm-Spinner-Kolben | 1 Stück |
| 10285792 | Dreifacher Seitenarm | 3 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt | 3,17 mm | 1 l angewinkelter Sidearm-Spinner-Kolben | 1 Stück |
| 10012122 | Doppelseitenhals | 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt | 6,35 mm | 15 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben | 1 Stück |
| 10777614 | Seitenarm | 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt | 6,35 mm | 15 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben | - |
| 10550723 | Medienhandhabung mit doppeltem Seitenarm | 2 Röhrchen; Röhrchenform:Gerade | 6,35 mm | 8 l und 15 l abgewinkelter Sidearm-Spinner-Kolben | 1 Stück |
| 10443382 | Seitenarm | 1 Röhrchen | 18 mm | Größere Dreh-Kolben mit senkrechten Seitenwänden | 1 Stück |
| 10377812 | Doppelseitenhals | 2 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt | 6,35/3,17 mm | 1 l angewinkelter Sidearm-Spinner-Kolben | 1 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10482802
Marke: Corning™ 4519169
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die zwei angewinkelten Seitenhälse lassen sich zum aseptischen Transfer von Medien in oder aus Spinnerkolben mit angewinkelten Seitenhälsen oder zum Durchperlen eines Mediums mit Gasen verwenden.
- Die Anschlüsse bestehen aus einem Einsatz aus PET mit einem O-Ring aus Fluorkohlenstoff und einer Dichtkappe aus Polypropylen.
- Zwei bis zum Boden des Kolbens reichende Rohre aus Edelstahl 316 werden durch modifizierte thermoplastische Muttern aus Polyphenylenoxid mit integrierten Quetschhülsen gehalten.
- Die Anshlüsse sind vollständig autoklavierbar.
Ersatzteile für Seitenhalsanschlüsse, siehe Kat.-Nr. 1395-32LTCs, 1395-45LTCs, 1395-LTR und 1395LTMC
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 3 Röhrchen; Röhrchenform:Abgewinkelt |
| Durchmesser (metrisch) Schlauch | 3,17 mm |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Perlen des Zellkulturmediums mit Gasen, um die Zellproduktion zu verbessern |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 8 l angewinkelter Seitenhals-Spinner-Kolben |
| Enthält | Einsatz, O-Ring, Dichtungskappe |
| Anzahl pro Karton | Je |
| Produkttyp | Dreifacher Seitenarm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Sterilität | Unsteril |