Learn More
Corning™ ProCulture™ Spinnerflaschen
Artikelnummer. 10006801 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 l
8 l
8 L
15 l
15 l
36 l
36 L
Durchmesser (metrisch) Mitte des Halses:
100 mm
120 mm
140 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10006801
Marke: Corning™ 45028L
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Seitenhalsbauweise ermöglicht den Zugriff mit 25 und 50 ml-Pipetten
  • Leitbleche verbessern die Belüftung und das Rührverhalten
  • Einzigartige Propeller für optimale Rührfunktion
  • Die Seitenhalsbauweise ermöglicht den Zugriff mit 25 und 50 ml-Pipetten
  • Gefäß aus Borosilikatglas
  • Kolben mit Verschlusskappe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Mitte des Halses 120 mm
Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss 45 mm
Kapazität (metrisch) 8 l
Material Glas
Winkel des seitlichen Anschlusses 2
Verschlusstyp Kappe