Learn More
Corning™ ProCulture™ Spinnerflaschen
Artikelnummer. 10138481 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 l
8 l
8 L
15 l
15 l
36 l
36 L
Durchmesser (metrisch) Mitte des Halses:
100 mm
120 mm
140 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch) Mitte des Halses unitSize
10138481 8 L 140 mm 1 Stück
10168431 15 l 120 mm 1 Stück
10750383 15 l 140 mm 1 Stück
10352162 36 l 120 mm 1 Stück
10006801 8 l 120 mm 1 Stück
10542112 6 l 120 mm 1 Stück
10496731 36 l 100 mm 1 Stück
10240622 15 l 100 mm 1 Stück
10572492 36 L 140 mm 1 Stück
9 options
Artikelnummer. 10138481
Marke: Corning™ 45048L
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Seitenhalsbauweise ermöglicht den Zugriff mit 25 und 50 ml-Pipetten
  • Leitbleche verbessern die Belüftung und das Rührverhalten
  • Einzigartige Propeller für optimale Rührfunktion
  • Die Seitenhalsbauweise ermöglicht den Zugriff mit 25 und 50 ml-Pipetten
  • Gefäß aus Borosilikatglas
  • Kolben mit Verschlusskappe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) Mitte des Halses 140 mm
Innendurchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss 29 mm
Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss 45 mm
Kapazität (metrisch) 8 L
Material Glass
Höhe (metrisch) 440 mm
Winkel des seitlichen Anschlusses 2
Gewindegröße GL 45
Sterilität Unsteril
Verschlusstyp Schraubverschluss
Außendurchmesser (metrisch) 234 mm