Learn More
Corning™ ProCulture™ Spinnerflaschen
Die Seitenhalsbauweise ermöglicht den Zugriff mit 25 und 50 ml-Pipetten
Marke:  Corning™ 4502-36L
Weitere Details : Netto-Gewicht : 18.59727kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10352162
  • 3499.09 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit Schikanen für starke Durchmischung. Dynamische Vortex Rührer gewährleisten ausgezeichnete Rührfunktion. Weite Öffnungen an den schrägen Seitenhälsen für guten Zugang mit 25 oder 50mL Pipetten.
Volumen: 36L
Mittelhals: 120mm
Seitenhälse: 45mm
Spezifikation
Spezifikation
Orange
120 mm
45 mm
Glas
2
Unsteril
408 mm
Polypropylen
29 mm
36 l
545 mm
GL 45
Schraubkappe