Learn More
Procyanidin B2, TRC
Artikelnummer. 30426336
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30426336 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30426336 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP7558301MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Procyanidin B2
CAS 29106-49-8
Summenformel C30 H26 O12
Menge 1 mg
Synonym [4,8'-Bi-2H-1-benzopyran]-3,3',5,5',7,7'-hexol','2,2'-bis(3,4-dihydroxyphenyl)-3,3',4,4'-tetrahydro-','(2R,2'R,3R,3'R,4R)-, [4,8'-Bi-2H-1-benzopyran]-3,3',5,5',7,7'-hexol','2,2'-bis(3,4-dihydroxyphenyl)-3,3',4,4'-tetrahydro-','[2R-[2α,3α,4β(2'R*,3'R*)]]-, [4,8''-Biflavan]-3,3',3'',3''',4',4''',5,5'',7,7''-decol','stereoisomer (8CI), (2R,2'R,3R,3'R,4R)-2,2'-Bis(3,4-dihydroxyphenyl)-3,3',4,4'-tetrahydro[4,8'-bi-2H-1-benzopyran]-3,3',5,5',7,7'-hexol, (+)-Procyanidin B2, (-)-Epicatechin-(4β→8)-(-)-epicatechin, Proanthocyanidin B2, Procyanidin B2, Procyanidol B2
InChI-Formel InChI=1S/C30H26O12/c31-13-7-20(37)24-23(8-13)41-29(12-2-4-16(33)19(36)6-12)27(40)26(24)25-21(38)10-17(34)14-9-22(39)28(42-30(14)25)11-1-3-15(32)18(35)5-11/h1-8,10,22,26-29,31-40H,9H2/t22-,26-,27-,28-,29-/m1/s1
SMILES O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)c([C@@H]3[C@@H](O)[C@H](Oc4cc(O)cc(O)c34)c5ccc(O)c(O)c5)c2O[C@@H]1c6ccc(O)c(O)c6
IUPAC-Name (2R,3R,4R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-4-[(2R,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-3,4-dihydro-2H-chromen-8-yl]-3,4-dihydro-2H-chromen-3,5,7-triol
Molekulargewicht (g/mol) 578.52
Formelmasse 578.1424