Learn More
Prodan, TRC
Artikelnummer. 30416136
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30416136 500 mg
30410050 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30416136 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP755865500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70504-01-7
Summenformel C15H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 227.3
Synonym 1-[6-(Dimethylamino)-2-naphthalenyl]-1-propanone, 2-Propionyl-6-dimethyl-aminonaphthalene, 6-Propionyl-2-(N,N-dimethylamino)naphthalene, 6-Propionyl-2-(dimethylamino)naphthalene, 6-Propanoyl-2-(N,N-dimethylamino)naphthalene, Prodan (fluorophore)
IUPAC-Name 1-[6-(Dimethylamino)Naphthalen-2-yl]Propan-1-on
SMILES CCC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Prodan
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H17NO/c1-4-15(17)13-6-5-12-10-14(16(2)3)8-7-11(12)9-13/h5-10H,4H2,1-3H3
Formelmasse 227.131