Learn More
Prodipine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16430809
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16430809 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16430809 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101605
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Prodipine, a diphenyl-phosphonate derivative. The IC50s of Prodipine for purified and plasma Dipeptidyl peptidase IV (DPP IV) from the rabbit are 4.5 μM and 30 μM, respectively.
Prodipine, a diphenyl-phosphonate derivative. The IC50s of Prodipine for purified and plasma Dipeptidyl peptidase IV (DPP IV) from the rabbit are 4.5 μM and 30 μM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Prodipine hydrochloride
CAS 31314-39-3
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H26ClN
Menge 1 mg
SMILES CC(C)N1CCC(C2=CC=CC=C2)(CC1)C3=CC=CC=C3.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 315.88
Formelmasse 315.88
Reinheit (%) 97.29%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation