Learn More
Macherey-Nagel™ Unbehandelte Kapillaren
Artikelnummer. 10398011 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
1 m
10 m
25 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,025 mm
0,05 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
3 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10398011 25 m 0,53 mm 1 Stück
10266271 25 m 0,25 mm 1 Stück
10052961 10 m 0,25 mm 10 Stück
10765932 10 m 0,2 mm 1 Stück
10641492 25 m 0,2 mm -
10226611 10 m 0,32 mm 1 Stück
10678611 25 m 0,32 mm 1 Stück
10688611 10 m 0,53 mm 10 Stück
10348541 10 m 0,025 mm 1 Stück
10600113 10 m 0,05 mm 1 Stück
10236321 1 m 0,05 mm 3 Stück
10328401 10 m 0,075 mm 1 Stück
10318401 1 m 0,075 mm 3 Stück
10115181 10 m 0,1 mm 1 Stück
10388491 1 m 0,1 mm 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 10398011 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 723501.25
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,8 mm
Typ Unbehandelte Kapillare
Innendurchmesser (metrisch) 0,53 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) LC-Analyse, Vorbereitung von Kapillarsäulen, LC
Länge (metrisch) 25 m
Menge Je 1