missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kalium(3-Aminophenyl)trifluorborat, TRC

Artikelnummer. 30417585
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30417585 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30417585 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP99148550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Potassium (3-Aminophenyl)trifluoroborate
CAS 1160186-73-1
Summenformel C6H6BF3KN
Menge 50 mg
Synonym Potassium (3-Aminophenyl)trifluoroboranuide
InChI-Formel InChI=1S/C6H6BF3N.K/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5;/h1-4H,11H2;/q-1;+1
SMILES [K+].Nc1cccc(c1)[B-](F)(F)F
IUPAC-Name Kalium;(3-Aminophenyl)-trifluorboranid
Molekulargewicht (g/mol) 199.02
Formelmasse 199.0182
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.