Learn More
Productainer™ 3D BioProcess Container, BioTitan retainers, three ports, MPXs
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17928241 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 l
500 l
2.000 l
Packungsgröße:
2 Stück
5 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
17928241 100 l 5 Stück
17908281 2.000 l 5 Stück
17938281 500 l 5 Stück
31940837 500 l 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17928241 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. SH31304.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8425.00 €
    7139.29 € / 5 Stück
    Sparen 1285.71 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-10-2026
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 l
Filmbeschreibung 100 L
Zur Verwendung mit (Geräte) 50 L
Zur Verwendung mit (Anwendung) Single-Use Bioprocessing
Menge 200 L
Produktlinie 50 L
Tubing Style C-Flex