Learn More
Productainer™ 3D BioProcess Container, BioTitan retainers, three ports, MPXs
Artikelnummer. 31940837 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 l
500 l
2.000 l
Packungsgröße:
2 Stück
5 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31940837 500 l 2 Stück
17928241 100 l 5 Stück
17908281 2.000 l 5 Stück
17938281 500 l 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31940837 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. SH31305.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 l
Filmbeschreibung 100 L
Zur Verwendung mit (Geräte) 50 L
Menge 200 L
Produktlinie 50 L
Tubing Style C-Flex