Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ STIRRER 276X257X67MM to be used inside MICROWAVES
Artikelnummer. 12348229 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
276 x 257 x 67 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
12348229 276 x 257 x 67 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 12348229
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F370400000
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wandelt die Bewegung vom Antriebsrad des Drehtellers in einem Mikrowellenofen in einen Magnetrührer um, der eine bessere Effizienz durch das gleichzeitige Erwärmen und Rühren ermöglicht
  • Das Rühren unter Wärme kann das Auflösen und Mischen verbessern; ermöglicht die Zubereitung von supersaturierten Lösungen
  • Ideal zum Schmelzen von Agar und Agarose, zur Konzentration von Harnstofflösungen oder anderen Anwendungen, die von Rühren unter Wärme profitieren, sowie zur chemischen Reinigung
  • Verstellbare Stifte machen den Rührer mit den meisten Mikrowellenantriebsspindeln kompatibel
  • Kann mit magnetischen Rührstäben bis zu einer Länge von 5 cm verwendet werden
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 276 x 257 x 67 mm
Höhe (metrisch) 67 mm
Länge (metrisch) 276 mm
Breite (metrisch) 257 mm
Farbe Weiß
Typ Rührer für Mikrowelle