Learn More
uvex B-05R Profabutyl-Chemikalienschutzhandschuhe
Artikelnummer. 17260501 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Paar
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17260501 9 1 Paar
17240501 7 1 Paar
17250501 8 1 Paar
17270501 10 1 Paar
17280501 11 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17260501 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 6094909
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.30 €
    76.00 € / 1 Paare
    Sparen 19.30 €
    20% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus 100 % Butylkautschuk mit 0,50 mm Brombutyl-Beschichtung für den Chemikalienschutz bei Arbeiten mit polaren Verbindungen wie Estern und Ketonen.
  • Chemikalienschutzhandschuhe aus Butylkautschuk ohne Stockinette
  • Nahtlose 0,50 mm dicke Brombutyl-Beschichtung
  • Verbesserte Griffigkeit bei feuchten oder nassen Anwendungen
  • Beständig gegen polare Verbindungen wie Ester, Ketone, Aldehyde, Säuren und Laugen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Labor
Coating Material Bromobutyl
Farbe Schwarz
Latex Free Ja
Material Butylgummi
Produkttyp Butylhandschuhe
Größe 9
Norm EN 388 2010X
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES ABIKLNOT
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antistatische Bereiche, Chemikalienhandhabung
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Serie Profabutyl B-05R
Länge (metrisch) 35 cm