Learn More
uvex Profaviton BV-06 Chemikalienschutzhandschuhe
Artikelnummer. 17280511 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Paar
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17280511 11 1 Paar
17250511 8 1 Paar
17260511 9 1 Paar
17270511 10 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17280511 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 6095711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00 €
    146.00 € / 1 Paare
    Sparen 28.00 €
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Schutzhandschuhe ohne Strick aus Butylkautuk mit einer nahtlosen Bromobutylbeschichtung. Viton™ Die äußere Schicht ist resistent gegen aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe, halogenierte Kohlenwasserstoffe, organische/anorganische Säuren und gesättigte salzhaltige Lösungen.
  • Chemikalienschutzhandschuhe aus Butylkautschuk ohne Stockinette
  • Nahtlose 0,40 mm dicke Brombutylbeschichtung
  • Die Viton™-Außenbeschichtung ist beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
  • Verbesserte Griffigkeit in fe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Labor
Coating Material Brombutyl, Viton
Farbe Schwarz
Latex Free Ja
Material Butyl
Produkttyp Butylhandschuhe
Größe 11
Norm EN 388 2120A
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES AFKLMN
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemikalienhandhabung
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Serie Profaviton BV-06
Länge (metrisch) 35 cm