Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimberly-Clark Professional Toilettensitzauflagen
Alle ansehen Kimberly-Clark Professional Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
45.7 x 38.1 cm
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- Weich, reißfest und saugfähig.
- Ideal für jedes geschäftliche Umfeld.
- Blattgröße 15,4 x 20,8 cm (L x B).
- Gleichbleibende Qualität zu einem günstigen Preis
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Nachfüllpack für persönliche Sitzabdeckungen |
| Länge (angloamerikanisch) | 18 in. |
| Länge (metrisch) | 45.7 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 15 in. |
| Breite (metrisch) | 38,1 cm |
| Material | Frischfaser |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (L x B) | 45.7 x 38.1 cm |
| Format | Flache Faltung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Waschräume mit hohem Hygienestandard, bietet zusätzlichen Schutz und vermeidet gleichzeitig die Ausbreitung von Keimen, bringt hochwertige Verbesserungen und Komfort in jeden Waschraum |
| Show More |