Learn More
Smeg PROFESSIONAL COMBINED REFRIGERATOR AND FREEZER +4C/-25C 180/100 LITERS - 60 Hz
Marke:  Smeg DT28CEVO
PROFESSIONAL COMBINED REFRIGERATOR AND FREEZER +4C/-25C 180/100 LITERS - 60 Hz
Artikelnummer. 30281936
  • 5097.75 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-01-2026