Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimberly-Clark Professional Spender für kleine Wischtuchrollen
Alle ansehen Kimberly-Clark Professional Produkte
Click to view available options
Mounting:
Wandbefestigung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- No-touch Spender für Rollenwischtücher, wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen
- Schnell nachfüllbar und mit schicker, weißer, reinigungsfreundlicher Oberfläche
- Unkomplizierte Wartung; Wandmontierbar
- Ideal für stark frequentierte Umgebungen wie Bürogebäude, Schulen, Fitnessstudios und Restaurants.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Desinfektionstuchspender |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (L x B x H) | 29,3 x 15 x 15 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 5.9 in. |
| Länge (metrisch) | 15 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 5.9 in. |
| Breite (metrisch) | 15 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 11.5 in. |
| Höhe (metrisch) | 15 cm |
| Material | Plastic |
| Mehr anzeigen |