Learn More
Descripción
- Die dicke, spezielle NBR-Beschichtung ist beständig gegen Öl und Fett
- Das hochwertige Baumwoll-Interlock-Futter ist komfortabel, fühlt sich angenehm auf der Haut an und trägt zur Regulierung des Handschuhklimas bei.
- Verbesserte Griffigkeit in feuchten, nassen und öligen Bereichen
- Die Handschuhe eignen sich für die Bedienung von Touch-Displays
- Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Montage, Kontrollarbeiten und Wartung
Especificaciones
Especificaciones
| Zertifizierung/Konformität | EN 388:2016 (2121X) |
| Beschichteter Bereich | Handrücken vollständig beschichtet |
| Coating Material | Spezielle NBR |
| Farbe | Orange |
| Oberflächenbehandlung außen | Glatt |
| Hand | Beidseitig tragbar |
| Latex Free | Ja |
| Material | Baumwolle |
| Produkttyp | Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten |
| Größe | 10 |
| Mostrar más |