Learn More
Ansell Profile 3000 Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Artikelnummer. 12910825
Click to view available options
Größe:
2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12910825
Marke: Ansell PNA3101XS
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kombiniert Komfort und chemische Beständigkeit. Nitritex™ Profile 3000 Nitril-Untersuchungshandschuhe sind ein beidseitiger, latexfreier Handschuh mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit und Durchstichfestigkeit, einer texturierten Oberfläche und einer Manschette mit Rollrand. Puderfrei, nicht steril.
  • Nitril ist beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien.
  • Ausgezeichnete Durchstichfestigkeit
  • Stulpen mit Wulst erleichtern das Anziehen und geben sicheren Halt.
  • Texturierte Oberfläche für besseren Griff
  • Puder- und latexfrei, um Latexallergien des Typs I zu verhindern
  • Handschuhe mit einer Länge bis Handgelenk von 240 mm/9,5 in.
  • Leicht zugängliche Spenderbox mit 100 Handschuhen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008, 13485:2003 und ISO 2859
Klassifikation Medizinisches Gerät der Klasse I
Farbe Weiß
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe XS
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Premiumuntersuchungen
Art der Handschuhstulpe Rollrand/gerollt
Geprüft für medizinische Verwendung Ja
Modell Profil 3000
Verpackungsart In Box
Menge 100/Packung
Serie Profil 3000
Länge (metrisch) 240 mm