Learn More
Ansell Profile 3000 Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Click to view available options
Größe:
2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Nitril ist beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien.
- Ausgezeichnete Durchstichfestigkeit
- Stulpen mit Wulst erleichtern das Anziehen und geben sicheren Halt.
- Texturierte Oberfläche für besseren Griff
- Puder- und latexfrei, um Latexallergien des Typs I zu verhindern
- Handschuhe mit einer Länge bis Handgelenk von 240 mm/9,5 in.
- Leicht zugängliche Spenderbox mit 100 Handschuhen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2008, 13485:2003 und ISO 2859 |
| Klassifikation | Medizinisches Gerät der Klasse I |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Hand | Beidhändig |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Gepudert | Puderfrei |
| Produkttyp | Nitril-Untersuchungshandschuh |
| Größe | XL |
| Mehr anzeigen |