Learn More
Ansell Profile 3000 Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Artikelnummer. 13178646
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
2XS
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
3XL
Packungsgröße:
100 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
13178646 2XS -
12910825 Extraklein 100 Stück
12930825 Mittel -
12940825 Groß 100 Stück
12970825 3XL 100 Stück
12920825 Klein 100 Stück
12950825 Extragroß 100 Stück
12960825 2XL 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 13178646 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. PNA3100XXS
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 13-05-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kombinieren Sie Komfort und Chemikalienbeständigkeit mit Nitritex™ Profile 3000 Nitril-Untersuchungshandschuhe. Der beidhändig tragbare, latexfreie Handschuh bietet Beständigkeit gegen Chemikalien und Durchstiche.
  • Nitril ist beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien.
  • Ausgezeichnete Durchstichfestigkeit
  • Stulpen mit Wulst erleichtern das Anziehen und geben sicheren Halt.
  • Texturierte Oberfläche für besseren Griff
  • Puder- und latexfrei, um Latexallergien des Typs I zu verhindern
  • Handschuhe mit einer Länge bis Handgelenk von 240 mm/9,5 in.
  • Leicht zugängliche Spenderbox mit 100 Handschuhen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008, 13485:2003 und ISO 2859
Klassifikation Medizinisches Gerät der Klasse I
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe 2XS
Sterilität Nicht steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Premium-Untersuchungen
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Geprüft für medizinische Verwendung Ja
Modell Profil 3000
Verpackungsart Karton
Menge 100/Packung
Beständig gegen Ein umfangreiches Sortiment an Chemikalien
Serie Profil 3000
Länge (angloamerikanisch) 9,5 in.
Länge (metrisch) 240 mm