Learn More
Nitritex™ Profile PLHS Latex Gloves
Artikelnummer. 12735805
Click to view available options
Größe:
7
Packungsgröße:
50 Paare
Artikelnummer. 12735805
Marke: Nitritex™ PLHS70
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
The Profile PLHS™ is the cost-effective sterile surgical glove. This 300mm/12 in. latex glove provides excellent flexibility and comfort, and is anatomically shaped to avoid wearer fatigue. Powder-free and featuring a beaded cuff for stability on the arm the PLHS also has a textured surface for excellent grip and grip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Latex
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008 & 13485:2003 and Directive 93/42/EEC Annex V
Klassifikation Class IIa Medical Device
Stulpenmaterial Latex
Farbe Natural
Hand Spezifisch
Material Latex
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Gloves
Größe 7
Sterilität Steril
Art der Handschuhstulpe Rollrand/gerollt
Verpackungsart In Box
Menge 50 Paare
Länge (metrisch) 305 mm