Learn More
Nitritex™ Profile PNHS Handschuhe aus Nitril
Artikelnummer. 12922548
Click to view available options
Größe:
8
8,5
9
Packungsgröße:
200 Paare
50 Paare
Artikelnummer. 12922548
Marke: Nitritex™ PNHS85
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die ideale Wahl für empfindliche Haut. Die Nitritex™ Profile PNHS™ chirurgischen Nitrilhandschuhe sind sterile, extra lange Handschuhe, die anatomisch geformt sind, um den Komfort zu erhöhen und Ermüdung des Trägers zu vermeiden. Medizinproduktzertifikat Klasse IIa; latexfrei.
  • Hergestellt aus hypoallergenem, beschleuniger- und latexfreiem Nitril
  • Bietet ausgezeichneten chemischen Schutz und gute Durchstichfestigkeit.
  • Länge von 300 mm/12 Zoll für mehr Schutz als normale OP-Handschuhe
  • Mit Rollrand für Stabilität am Arm
  • Sicherer Griff dank texturierter Oberfläche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Nitril
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008 und 13485:2003 und Richtlinie 93/42/EWG Anhang V
Klassifikation Medizinisches Gerät der Klasse IIa
Stulpenmaterial Nitril
Farbe Weiß
Hand Spezifisch
Laboratory/Cleanroom Use Ja
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Handschuhe
Größe 8,5
Sterilität Steril
Art der Handschuhstulpe Mit Rollrand/gerollt
Verpackungsart Verpackt
Menge 50 Paar
Beständig gegen Chemikalien
Länge (metrisch) 305 mm