Learn More
Nitritex™ Profile PNHS Handschuhe aus Nitril
Product Code. 12932548
Change view
Click to view available options
Größe:
8
8,5
9
Unit Size:
200 Paare
50 Paare
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Größe Unit Size
12932548 9 200 Paare
12922548 8,5 200 Paare
12366337 8 50 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 12932548 Supplier Nitritex™ Supplier No. PNHS90
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die ideale Wahl für empfindliche Haut. Die Nitritex™ Profile PNHS™ chirurgischen Nitrilhandschuhe sind sterile, extra lange Handschuhe, die anatomisch geformt sind, um den Komfort zu erhöhen und Ermüdung des Trägers zu vermeiden. Medizinproduktzertifikat Klasse IIa; latexfrei.
  • Hergestellt aus hypoallergenem, beschleuniger- und latexfreiem Nitril
  • Bietet ausgezeichneten chemischen Schutz und gute Durchstichfestigkeit.
  • Länge von 300 mm/12 Zoll für mehr Schutz als normale OP-Handschuhe
  • Mit Rollrand für Stabilität am Arm
  • Sicherer Griff dank texturierter Oberfläche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material der Rückseite Nitril
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008 und 13485:2003 und Richtlinie 93/42/EWG Anhang V
Klassifikation Medizinisches Gerät der Klasse IIa
Stulpenmaterial Nitril
Farbe Weiß
Hand Spezifisch
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Ja
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Handschuhe
Größe 9
Sterilität Steril
Art der Handschuhstulpe Rollrand/gerollt
Verpackungsart In Box
Beständig gegen Chemikalien
Länge (metrisch) 305 mm