missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Profilin 1 Antibody (CL3524) [Alexa Fluor™ 488], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-59778AF488
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Profilin 1 Monoclonal antibody specifically detects Profilin 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Gene Knock-Out,KnockDown
Spezifikation
| Profilin 1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| profilin 1, Profilin I, profilin-1 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P07737, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors | |
| 5216 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Gene Knock-Out, KnockDown | |
| CL3524 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur