Learn More
Profilin 1 Antibody (CL3524) [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30291693 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30291693 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30291693
Marke: Novus Biologicals NBP259778MFV450
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Profilin 1 Monoclonal antibody specifically detects Profilin 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Gene Knock-Out,KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Profilin 1
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Gene Knock-Out, KnockDown
Klassifikation Monoclonal
Klon CL3524
Konjugat mFluor Violet 450 SE
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias profilin 1, Profilin I, profilin-1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from P07737, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5216
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a