Learn More
WTW™ ProfiLine™ Tragbare Leitfähigkeitsmessgeräte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10414885
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Feldkit für Leitfähigkeitsmessgeräte
Leitfähigkeitsmessgerät
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
10414885 Feldkit für Leitfähigkeitsmessgeräte 1 Stück
10732454 Leitfähigkeitsmessgerät 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10414885 Lieferant WTW™ Lieferanten-Nr. 2CA101
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses zuverlässige tragbare Leitfähigkeitsmessgerät gewährleistet optimale Messungen in natürlichen Gewässern und Abwässern.
  • Robustes und wasserdichtes Messgerät für mobile Leitfähigkeitsmessungen
  • Zuverlässiges Leitfähigkeitsmessgerät mit automatischer nIF-Temperaturkompensation nach DIN EN 27888 für Routinemessungen in natürlichen Gewässern und Abwässern
  • Mit automatischem nlF-Temperaturausgleich
  • Für professionelle Außenmessungen, die entsprechende Dokumentation und Datenübertragungen erfordern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält Messgerät mit Transportkoffer einschließlich 4-Elektroden-Leitfähigkeitszelle TetraCon™ 325, Standardlösung 1413μ S/cm bei 25 °C, Stativ, Messbecher, Kurzanleitung, CD-ROM und Batterien
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ± 0,5 % des Maximalwerts ± 1 LSD
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für professionelle Außenmessungen, die entsprechende Dokumentation und Datenübertragungen erfordern
Zellkonstante Fixiert:0,475 cm–1/1cm–1, Kalibrierbar:0,450 bis 0,500 cm–1/0,585 bis 715 cm–1/0,800 bis 1.200 cm–1
Kalibrierpunkte Technischer und NIST-Puffer von WTW mit 1-, 2-, 3-Punkt-Kalibrierung
Bereich (Leitfähigkeit) 0μS bis 1000 mS
Auflösung (Leitfähigkeit) 0.001, 0.01, 0.1 mS
Temperaturkompensation Automatisch
Bereich (Salinität) 0 bis 70 ppt
Auflösung (Salinität) 0.1 g/l (ppt)
Genauigkeit (Salinität) ±0.2 % der Originalgröße
Auflösung (Temperatur) 0.1
Genauigkeit (Temperatur) ±0,1 °C
Displaytyp LCD
Zertifizierung/Konformität CE
IP-Bewertung IP 67
Gewicht (metrisch) 0.6 kg
Gewährleistung 3 Jahre
Modell Kond. 3110
Stromversorgung 4 X 1.5 V AA oder 4 x 1.2 V Nickel-Metallhydrid-Akku
Betriebstemperatur (metrisch) –5 °C bis 105 °C
Typ Feldkit für Leitfähigkeitsmessgeräte
Breite (metrisch) 17.7 cm
Höhe (metrisch) 7.9 cm
Tiefe (metrisch) 5.7 cm
Akkutyp NiMH