Learn More
Liebherr™ ProfiLine Kühlgerät mit forcierter Luftumwälzung
Artikelnummer. 12928604 Alle ansehen Liebherr Appliances Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Capacity (Metric) Refrigerator:
1427 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacity (Metric) Refrigerator Packungsgröße
12928604 1427 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12928604 Lieferant Liebherr™ Lieferanten-Nr. GKPV 1470
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Kühlgeräte eignen sich für die allgemeine Lagerung temperaturempfindlicher pharmazeutischer Proben im Labor. Liebherr™ Umluftkühlgeräte sind mit kunststoffbeschichteten Rastereinlagen sowie Innenbehältern aus Chrom-Nickel-Stahl ausgestattet.
  • Kühlschrank aus Edelstahl
  • Tür aus Edelstahl mit austauschbaren Scharnieren
  • Ergonomischer Griff
  • Optisches und akustisches Warnsignal
  • Elektronisches Kontrollsystem
  • Externe digitale Temperaturanzeige
Spezifikation
Capacity (Metric) Refrigerator 1427 l
Temperaturbereich (Kühlschrank) 1 °C bis 15 °C
Ausführung der Tür Selbstschließende Tür
Door Material Stainless Steel door/lid
Einschübe 9
Abtauen Automatisch
Kältemittel R290
Schrankmaterial Stainless Steel
Innen Chrome Nickel Steel Interior Containers
Farbe Edelstahl
Modell GKPv1470
Gewährleistung 2 Jahre
Abmessungen (L x B x H) außen 2150 H x 1430 B x 830 T (mm)
Innentiefe (metrisch) 650 mm
Innenhöhe (metrisch) 1550 mm
Innenbreite (metrisch) 1240 mm
Spannung 220/240 V
Frequenz 50 Hz
Versandgewicht (metrisch) 201 kg