Learn More
WTW™ ProfiLine Multi 3320 Set 2 Tragbares pH/mV Leitfähigkeitsmessgerät
Beschreibung
- Zwei Eingänge für die gleichzeitige Messung von pH/mV/ISE und Leitfähigkeit
- Inklusive Datenlogger mit einstellbarem Intervall zwischen 1 s und 60 Minuten
- Der pH/Kond 3320 hat
- Robustes, wasserfestes Gehäuse (IP 67)
- Ausgestattet mit einem Speicher sowie einem Datenlogger mit einstellbarem Intervall zwischen 1 Sekunde und 60 Minuten
- Alle Einträge enthalten GLP-unterstützende Daten wie Datum, Uhrzeit und ID-Nummer
- Die moderne, wasserfeste USB-Schnittstelle dient zur einfachen und schnellen Datenübertragung
- Kann pH-Wert und Leitfähigkeit gemäß Pharmakopöe messen
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Bis zu 10 Kalibrierungen |
| Displaytyp | LCD-Grafik, Hintergrundbeleuchtung |
| Bereich (Leitfähigkeit) | 0.000 bis 1000 mS/cm |
| Bereich (mV) | -2500–2500 mV |
| Bereich (pH) | -2,000 bis 19,999 |
| Bereich (Salinität) | 0 bis 70,0 |
| Bereich (TDS) | 0 mg/l bis 199,9 g/l |
| Hauptspeicher | Manuell 200/5000 automatisch |
| Modell | ProfiLine™ pH/Cond 3320 universelles, tragbares Messgerät-Set mit mehreren Parametern 2 |
| Produkttyp | Universelles, tragbares Messgerät mit mehreren Parametern |
| Mehr anzeigen |