Learn More
Proflavin-Hemisulfat, TRC
Artikelnummer. 30135857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135857 5 g 5 Gramm
30133821 500 mg 500 Milligramm
30009838 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135857 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP0146455G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1811-28-5
Summenformel C13 H11 N3 . 0.5 H2 S O4 . x H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 516.6
Synonym 3,6-Acridinediamine sulfate (2:1) hydrate
IUPAC-Name Acridin-3,6-Diamin; Hemisulfat; Hydrate
SMILES Nc1ccc2cc3ccc(N)cc3nc2c1.Nc4ccc5cc6ccc(N)cc6nc5c4.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Proflavine hemisulfate hydrate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/2C13H11N3.H2O4S/c2*14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)16-12(8)6-10;1-5(2,3)4/h2*1-7H,14-15H2;(H2,1,2,3,4)
Formelmasse 516.158