Spezifikation
| Alpha-Vektor | PROFLAVINEHYDROCHLORIDE |
| Chemischer Name oder Material | Proflavin-Hydrochlorid |
| Schmelzpunkt | 270°C |
| Farbe | Braun-Rot bis Orange |
| Verlust bei Trocknung | ≤4 % (105°C, 1 hr) |
| Infrarotspektrum | Konform |
| Prozentgehaltsbereich | 13,6 bis 15,0 % (CL) (Titration Argentometrisch) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | (1 mg/ml aq. soln.) Clear solution |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Proflavine hydrochloride
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Proflavine monohydrochloride