Learn More
Thermo Scientific Chemicals Proflavinhydrochlorid
Product Code. 16617052 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Unit Size:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
16617052 25 g 25 Gramm
16607052 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL DECREE OF 12 APRIL 1974.
Product Code. 16617052 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 465860250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL DECREE OF 12 APRIL 1974.
CAS: 952-23-8 | C26H26Cl2N6O | 509.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 952-23-8
Summenformel C26H26Cl2N6O
Molekulargewicht (g/mol) 509.44
MDL-Nummer MFCD00066867
InChI-Schlüssel APOVFGFHTIKDOX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name dihydrogen bis(acridine-3,6-diamine) hydrate dichloride
SMILES [H+].[H+].O.[Cl-].[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1
Specifications
Alpha-Vektor PROFLAVINEHYDROCHLORIDE
Chemischer Name oder Material Proflavine hydrochloride
Schmelzpunkt 270°C
Farbe Braun-Rot bis Orange
Verlust bei Trocknung ≤4 % (105°C, 1 hr)
Infrarotspektrum Konform
Prozentgehaltsbereich 13,6 bis 15,0 % (CL) (Titration Argentometrisch)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen (1 mg/ml aq. soln.) Clear solution
Formelmasse 245.71
Physikalische Form Pulver