Learn More
Ansell™ ProFood™ 78-110 Serie Weiße Textilhandschuhe
Artikelnummer. p-8005338 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
9
Packungsgröße:
12 Paare
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
11766554 7 12 Paare
11776554 9 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11766554 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. 78110070
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet die beste Wärmedämmschicht zwischen der Außenhaut und den umgebenden Elementen. Ansell proFood™ Die leichten Handschuhe der Serie Thermastat 78-110 werden ausschließlich aus für Lebensmittelumgebungen zugelassenen Bestandteilen hergestellt.
  • Spezielle Hohlfasern
  • Passt zu jeder Hand
  • Waschbar bei maximal 40 °C mit üblichen Waschmitteln
  • Nahtloses Design, um Unannehmlichkeiten oder Hautirritationen zu vermeiden
  • Schnelle Aufnahme von Schweiß durch Fasern hält die Körperwärme aufrecht
  • Ideal für gekühlte oder kalte Bedingungen bei nicht steriler und trockener Lebensmittelverarbeitung
  • Kann entweder als Primärhandschuh oder als Unterhandschuh zum Schutz vor Kälte verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Fasern
Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen, EN 388: 314X, EN 511: 100, EN 407
Stulpenmaterial Hohlfasern
Coating Material Hohlkernfasern
Farbe Weiß
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Hand Spezifisch
Material Polyester
Produkttyp Handschuhe
Größe 7
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 100 °C
Temperature (Metric) Max 100 °C
Art der Handschuhstulpe Glatt
Auskleidung Gefüttert
Verpackungsart Einzelpaarpacks
Menge 144 Paare
Beständig gegen Alle Kältebereiche
Serie 78-110