Learn More
Ansell™ Profood™ Grüne Handschuhe der Serie 79-340 aus Nitril
Artikelnummer. p-8005339 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
12687001 10 12 Paare
11787713 7 -
11797713 8 12 Paare
11707723 9 12 Paare
4 options
Artikelnummer. 12687001
Marke: Ansell™ 79340100
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wiederverwendbare Handschuhe für den Kontakt mit allen fetthaltigen Lebensmitteln.
  • Gute mechanische und chemische Eigenschaften
  • Enthält keinen Naturkautschuk
  • Schützen sowohl die Lebensmittel als auch die Hände
  • Sogar in kaltem Zustand flexibel
Anwendungen:
  • Geflügelverarbeitung
  • Rind- und Schweinefleischverarbeitung
  • Fischverarbeitung
  • Hausmeisteraufgaben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Nitril
Stulpenmaterial Nitril
Produkttyp Handschuhe
Größe 10
Modell 79-340
Dicke (metrisch) 0,3 mm
Farbe der Handschuhstulpe Grün
Art der Handschuhstulpe Gerade
Auskleidungsmaterial Baumvollvelours
Menge 12 Paar
Beständig gegen Mechanisch und chemisch
Serie 79-340