Learn More
Ansell™ Profood™ Blaue Handschuhe der Serie 87-305 aus Naturlatex
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Aus 100 % reinem Latex
Anwendungen:
- Geflügelverarbeitung
- Rind- und Schweinefleischverarbeitung
- Fischverarbeitung
- Obst- und Gemüseverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Naturlatex |
| Stulpenmaterial | Naturlatex |
| Coating Material | Naturlatex |
| Produkttyp | Handschuhe |
| Größe | 9 |
| Modell | 87-305 |
| Dicke (metrisch) | 0,4 mm |
| Farbe der Handschuhstulpe | Blau |
| Art der Handschuhstulpe | Ausgezackt |
| Auskleidungsmaterial | Unbeflockt |
| Mehr anzeigen |