Learn More
Ansell™ Profood™ Blaue Handschuhe der Serie 87-305 aus Naturlatex
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Beschreibung
- Aus 100 % reinem Latex
Anwendungen:
- Geflügelverarbeitung
- Rind- und Schweinefleischverarbeitung
- Fischverarbeitung
- Obst- und Gemüseverarbeitung
Spezifikation
Material der Rückseite | Naturlatex |
Stulpenmaterial | Naturlatex |
Coating Material | Naturlatex |
Produkttyp | Handschuhe |
Größe | 7 |
Modell | 87-305 |
Dicke (metrisch) | 0,4 mm |
Farbe der Handschuhstulpe | Blau |
Art der Handschuhstulpe | Ausgezackt |
Auskleidungsmaterial | Unbeflockt |