Learn More
Ansell Edmont™ proFood™ SafeKnit™ Handschuhe
Artikelnummer. 12689711 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
500 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch)
12689711 500 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12689711 Lieferant Ansell Edmont™ Lieferanten-Nr. 72290500
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Optimaler Schutz vor Schnitten in Nahrungsmittelanwendungen. Bietet hervorragenden Schnittschutz, Komfort und Haltbarkeit.
  • Mit Dyneema™
  • Wirksamer Schnittschutz.
  • Waschbar bei bis zu 90 °C
  • Geeignet für den Kontakt mit allen Lebensmitteln.
Anwendungen
  • Konservenindustrie
  • Entbeinen
  • Obst- und Gemüsever
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Standard
Bauweise Strick
Produkttyp Schnittfester Ärmel
Material Dyneema, Fiberglas, Polyester
Sterilität Unsteril
Modell Elastizität an beiden Enden
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Verschlusstyp Haken und Schlaufe
Saumtyp Nahtlos
Einstufung der Schnittfestigkeit 10 Gauge
Latexfrei Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittelanwendungen
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Länge (metrisch) 500 mm