missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Progesterone R B/NR3C3 Antibody (CL8721) [Alexa Fluor™ 405], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-21167AF405
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Progesterone R B/NR3C3 Monoclonal antibody specifically detects Progesterone R B/NR3C3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Progesterone R B/NR3C3 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 405 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 5241 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL8721 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P06401, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur