Learn More
Progesterone Receptor Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Progesterone Receptor Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
193.00 € - 891.00 €
Spezifikation
Antigen Progesterone Receptor Ab-2
Klon hPRa 2
Anwendungen Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
12640477
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-192-P0
100 μL 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12660477
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-192-P1
500 μL 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
627.00 €
521.58 € / 500 Mikroliter
Sparen 105.42 €
16% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12630477
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-192-P
1 mL 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12650477
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-192-P1ABX
100 μL 1mg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12670477
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-192-PABX
200 μL 1mg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Human PgR exists in two forms: 116kDa (B-form) and 81kDa (A-form). It acts as ligand activated transcription factor to regulate expression of the target genes. Null mutation in PgR gene leads to pleiotrophic reproductive abnormalities.
Host Species: Mouse
Clone: hPRa 2
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Cow, Horse, Rabbit, and Chicken. Does not react with monkey. Others not known.
Epitope: N-terminal half of human progesterone
Immunogen: PgR from a human endometrial carcinoma (EnCa 101) grown in athymic mice
Molecular Weight: 116kDa (triplet, B-form)
Positive Control: T47D cells or Breast CA
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation (Native and denatured)
  • Sedimentation in Sucrose Gradient
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Spezifikation
Progesterone Receptor Ab-2
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Cancer and Tumor Biology
PgR from a human endometrial carcinoma (EnCa 101) grown in athymic mice
Primary
hPRa 2
Monoclonal
Concentrated
RUO
Bovine, Chicken, Equine, Human, Rabbit
IgG2a κ