missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proglumide, MedChemExpress

Artikelnummer. 16428736
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16428736 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16428736 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1330

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Proglumide is a nonpeptide and orally active cholecystokinin (CCK)-A/B receptors antagonist. Proglumide selective blocks CCK’s effects in the central nervous system (CNS). Proglumide has ability to inhibit gastric secretion and to protect the gastroduodenal mucosa. Proglumide also has antiepileptic and antioxidant activities.

Proglumide is a nonpeptide and orally active cholecystokinin (CCK)-A/B receptors antagonist. Proglumide selective blocks CCK’s effects in the central nervous system (CNS). Proglumide has ability to inhibit gastric secretion and to protect the gastroduodenal mucosa. Proglumide also has antiepileptic and antioxidant activities.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Proglumide
CAS 6620-60-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H26N2O4
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 65 mg/mL (194.37 mM)
SMILES O=C(O)CCC(NC(C1=CC=CC=C1)=O)C(N(CCC)CCC)=O
Molekulargewicht (g/mol) 334.41
Formelmasse 334.41
Reinheit (%) 99.65%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.