Learn More
Invitrogen™ Mouse Progranulin (GRN) ELISA Kit
Artikelnummer. 15445273
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
10 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15445273 96 Tests 1 Set
18507824 10 x 96 Tests 10 Stück
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15445273
Marke: Invitrogen™ EMGRN
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
ELISA
The Mouse Progranulin (GRN) ELISA quantitates Ms Progranulin in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms Progranulin. Principle of the method The Mouse Progranulin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Prograulin ist das Vorläuferprotein von Granulin, auch als Proepithelin oder PC-Zellwachstumsfaktor bezeichnet. Durch die Spaltung des Signalpeptids entsteht reifes Granulin. Sowohl Granulin als auch das kleinere Spaltprodukt von Granulin reguliert das Zellwachstum. Progranulin stimuliert die Proliferation vieler Epithelzellen, fördert ihr verankerungsunabhängiges Wachstum und verleiht, wenn es überexprimiert wird, Epitheltumorigenizität. Das Progranulin/Epithel-Gen ist multifunktional und übernimmt wichtige konstitutive Rollen in der epitheliale Homöostase und in der reproduktiven, immunologischen und neuronalen Funktion. Progranulin ist konstitutiv in einer Reihe von Epithelien exprimiert, insbesondere in der Haut, im GI-Trakt und im Fortpflanzungssystem. Progranulin wird in Immunzellen in vivo und in bestimmten Neuronen im Gehirn exprimiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P28798
Assay-Bereich 20.58 bis 15,000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 20 pg/mL
Kalibrierbereich 20 bis 15000 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Transkriptionsfaktoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Maus B7-1, BAFF R, BTC, C5a, CCL6, CD48, CD6, Chemerin, Clusterin, CXCL15, Cystatin C, DAN, DLL4, EDAR, Endocan, Fetuin A, H60, IL-33, IL-7 R alpha, Kremen-1, Limitin, Lipocalin-2, LOX-1, Marapsin, MBL-2, Meteorin, Nope, NOV, Osteoactivin, OX40, Ligand, P-Cadherin, Periostin, PlGF-2, Prostasin, Renin 1, Testican 3, TIM-1, TRAIL, Tryptase epsilon.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 14824
Gensymbol Grn
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Entwicklung
Probenvolumen Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym RP23-226P4.4, Pgrn, epithelin
Ziel Maus
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min