Learn More
Prohibitin Antibody (PHB/1882), DyLight 350, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18584351 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18584351 100 μg 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 18584351
Marke: Novus Biologicals NBP308723UV
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Prohibitin Monoclonal antibody specifically detects Prohibitin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Prohibitin
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon PHB/1882
Konjugat DyLight 350
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias PHB1, prohibitin
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human Prohibitin protein fragment (aa167-261) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P35232)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5245
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ