Learn More
Prohibitin Mouse anti-Human, Clone: PHB/3230, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-07817-20UG
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18335782
  • 249.00 € / 20 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Prohibitin Monoclonal specifically detects Prohibitin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Prohibitin
Monoclonal
0.2 mg/ml
Western Blot 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml, Protein Array
PHB1, prohibitin
Recombinant human Prohibitin protein fragment (aa167-261) (exact sequence is proprietary)
20 μg
Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Stem Cell Markers
5245
Store at 4°C.
IgG2a κ
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
PHB/3230
Unconjugated
10 mM PBS with 0.05% BSA
Mouse
Protein A or G purified