Learn More
Thermo Scientific Chemicals Proinsulin-C-Peptid (55-89), Mensch
Artikelnummer. 15498249
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. 15498249
Marke: Thermo Scientific Chemicals J66768.M^
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezies Human
Reinigungsverfahren HPLC
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Format Fest
Molekulargewicht 3616.98
Produkttyp Proinsulin C-Peptide (55-89), human
Menge 1 mg
Kennzeichnung RUO - research use only
Sequenz Proinsulin Connecting Peptide
Nur für Forschungszwecke