missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Prolactin Antibody (CL6553) [Alexa Fluor™ 350], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-76503AF350
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Prolactin Monoclonal antibody specifically detects Prolactin in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| Prolactin | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| prolactin | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P01236, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Biologically Active Proteins, Cancer, Phospho Specific, Signal Transduction | |
| 5617 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2a |
| Western Blot | |
| CL6553 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur