missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Prolactin Antibody (CL6559) [FITC], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-76505F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Prolactin Monoclonal antibody specifically detects Prolactin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Prolactin | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| prolactin | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P01236, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Biologically Active Proteins, Cancer, Phospho Specific, Signal Transduction | |
| 5617 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL6559 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur