Learn More
Invitrogen™ Prolactin (PRL) Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke:  Invitrogen™ EMPRL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15435323
  • 668.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The Mouse Prolactin (PRL) ELISA quantitates Ms PRL in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms PRL. Principle of the method The Mouse PRL solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Prolactin (PRL) oder Luteotropes Hormon (LTH) ist ein Peptidhormon, das von Dr. Henry Friesen entdeckt wurde und hauptsächlich mit der Laktation assoziiert ist. Beim Stillen stimuliert das Saugen des Säuglings die Produktion von Prolaktin, das die Brust in Vorbereitung auf das nächste Füttern mit Milch über einen Prozess namens Laktogenese füllt. Oxytocin, ein weiteres Hormon, wird ebenfalls freigesetzt, wodurch Milchablass ausgelöst wird.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P06879
30 pg/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
19109
< 12 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
96 Test-Kit
Endocrinology.
2 bis 8 °C
Maus
4 Std 45 Min
27.43 bis 20,000 pg/ml
30 bis 20000 pg/ml
Biotin
Hormone und Rezeptoren
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Maus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN (OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Selektin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Maus
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
AV290867, Gha11a1, Prl
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 20 μl; Serum, 20 μl; Überstand, 50 μl
RP23-351I6.2, AV2908671a1, Prl
1 Std 20 Min