Learn More
Prolactin R Antibody (B6.2) - IHC-Prediluted, Novus Biologicals™
Código de producto. 18612046 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Menge:
7 mL
Tamaño de la unidad:
7 Milliliter
Código de producto. Menge unitSize
18612046 7 mL 7 Milliliter
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18612046
Marca: Novus Biologicals NBP244623
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Mouse Monoclonal Antibody
Prolactin R Monoclonal antibody specifically detects Prolactin R in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen Prolactin R
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon B6.2
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5 - 1.0 μg/mL
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias delta 4-delta 7/11 truncated prolactin receptor, delta 4-SF1b truncated prolactin receptor, hPRL receptor, hPRLrI, PRL-R, prolactin receptor, prolactin receptor delta 7/11, secreted prolactin binding protein
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Semi-Purified human Prolactin R (Uniprot: P16471)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 7 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5618
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.