Learn More
Prolactin R Antibody (B6.2 + PRLR742), PerCP, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18424752 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18424752 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18424752
Marke: Novus Biologicals NBP234555PCP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Prolactin R Monoclonal antibody specifically detects Prolactin R in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Prolactin R
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon B6.2 + PRLR742
Konjugat PerCP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias delta 4-delta 7/11 truncated prolactin receptor, delta 4-SF1b truncated prolactin receptor, hPRL receptor, hPRLrI, PRL-R, prolactin receptor, prolactin receptor delta 7/11, secreted prolactin binding protein
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Semi-Purified human Prolactin R (B6.2); Recombinant human Prolactin R (PRLR742) (Uniprot: P16471)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5618
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ